Droxidopa ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4235-50MG
D4235-200MG
TCIAD4235-50MGEA
100
EUR
TCIAD4235-50MG
TCIAD4235-200MG
Droxidopa ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Droxidopa
Formula:
C₉H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 225°C |
Número MDL:
MFCD00799030 Núm. CAS: 23651-95-8 Índice Merck: 14,03457 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -38.0 to -43.0 deg (C=0.5、0.1mol/L HCl) (after drying) |
Drying loss | max. 0.1 % |