Ácido 2,5-dicloronicotinico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4240-1G
D4240-5G
TCIAD4240-1GEA
37
EUR
TCIAD4240-1G
TCIAD4240-5G
Ácido 2,5-dicloronicotinico ≥97.0% (por GC)
Ácido 2,5-dicloronicotinico
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ |
Número MDL:
MFCD01861979 Núm. CAS: 59782-85-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |