1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dihydro-1,1-dimethyl-2,1-benzoxasilole
D4243-1G D4243-5G
TCIAD4243-1GEA 70 EUR
TCIAD4243-1G TCIAD4243-5G
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (por GC)
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole
Formula: C₉H₁₂OSi
Pto. Ebullición: 45°C
Número MDL: MFCD20922818
Núm. CAS: 321903-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %