Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4244-1G D4244-5G
TCIAD4244-1GEA 60 EUR
TCIAD4244-1G TCIAD4244-5G
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate
Formula: C₉H₁₉O₄P
Pto. Ebullición: 89°C
Número MDL: MFCD00009514
Núm. CAS: 36969-89-8
EINECS: 253-293-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %