(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
D4258-5G D4258-1G
TCIAD4258-5GEA 58 EUR
TCIAD4258-5G TCIAD4258-1G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Número MDL: MFCD06656491
Núm. CAS: 139306-10-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -58.0 deg (C=1、MeOH)