N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(3-(3-(Dimethylamino)acryloyl)phenyl)-N-ethylacetamide
D4259-1G D4259-5G
TCIAD4259-1GEA 16 EUR
TCIAD4259-1G TCIAD4259-5G
N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Formula: C₁₅H₂₀N₂O₂
MW: 260,34 g/mol
Número MDL: MFCD04117958
Núm. CAS: 96605-66-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C