1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4260-5G D4260-25G
TCIAD4260-5GEA 23 EUR
TCIAD4260-5G TCIAD4260-25G
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole
Formula: C₁₄H₉Cl₂NO
Número MDL: MFCD00451393
Núm. CAS: 15362-40-0
EINECS: 239-399-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C