2,5-Dimethylphenylacetyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4261-5G D4261-25G
TCIAD4261-5GEA 29 EUR
TCIAD4261-5G TCIAD4261-25G
2,5-Dimethylphenylacetyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimethylphenylacetyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Número MDL: MFCD12024950
Núm. CAS: 55312-97-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %