Ácido 2,4-dibutoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D4263-1G D4263-5G
TCIAD4263-1GEA 247 EUR
TCIAD4263-1G TCIAD4263-5G
Ácido 2,4-dibutoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,4-dibutoxifenilborónico
Formula: C₁₄H₂₃BO₄
Número MDL: MFCD07784348
Núm. CAS: 870778-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %