2-(Diisopropylsilyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diisopropyl(2-pyridyl)silane, PyDipSiH
D4264-1G D4264-5G
TCIAD4264-1GEA 72 EUR
TCIAD4264-1G TCIAD4264-5G
2-(Diisopropylsilyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₉NSi
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD22200515
Núm. CAS: 1232692-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %