Acetona-oxima 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 63.6 EUR
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetona-oxima 98%
Acetone oxime
Formula: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002118
Núm. CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,00077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %