2,5-Dicloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4267-5G D4267-25G
TCIAD4267-5GEA 50 EUR
TCIAD4267-5G TCIAD4267-25G
2,5-Dicloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Número MDL: MFCD06658963
Núm. CAS: 21427-62-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C