2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
D4270-1G D4270-5G
TCIAD4270-1GEA 29 EUR
TCIAD4270-1G TCIAD4270-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Número MDL: MFCD01941301
Núm. CAS: 69999-16-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C