(2,5-Dimetilfenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D4271-5G D4271-25G
TCIAD4271-5GEA 27 EUR
TCIAD4271-5G TCIAD4271-25G
(2,5-Dimetilfenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2,5-Dimetilfenil)acetonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁N
MW: 145.2 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Número MDL: MFCD00013816
Núm. CAS: 16213-85-7
EINECS: 240-339-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR