2,2-Dibromomalonamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibromomalonamide
D4272-5G D4272-25G
TCIAD4272-5GEA 22 EUR
TCIAD4272-5G TCIAD4272-25G
2,2-Dibromomalonamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2,2-Dibromomalonamide
Formula: C₃H₄Br₂N₂O₂
MW: 259.89 g/mol
Número MDL: MFCD00014803
Núm. CAS: 73003-80-2
EINECS: 277-205-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C