Ácido 2,4-dibromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4278-1G D4278-5G
TCIAD4278-1GEA 48 EUR
TCIAD4278-1G TCIAD4278-5G
Ácido 2,4-dibromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4-dibromobenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Número MDL: MFCD00234253
Núm. CAS: 611-00-7
EINECS: 210-245-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C