Acetona-oxima ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
A10802.0B
A10802.18
A10802.30
A10802.0BEA
260
EUR
A10802.0B
A10802.18
A10802.30
Acetona-oxima ≥98%
Acetona-oxima
Purity: 98%
CAS No.: 127-06-0
Molecular Formula: C3H7NO
Formula Weight: 73.10
Flash Point: 60°(140°F)
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560146
Merck Reference: 14,75
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00002118
Formula:
C₃H₇NO MW: 73.09 g/mol Pto. Ebullición: 133…135 °C Pto. de fusión: 60…63 °C Densidad: 0.901 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002118 Núm. CAS: 127-06-0 EINECS: 204-820-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,00077 |