1-Etoxi-2-(2-metoxietoxi)etano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol ethyl methyll ether, 2,5,8-Trioxadecane
D4280-25ML D4280-500ML
TCIAD4280-25MLEA 16 EUR
TCIAD4280-25ML TCIAD4280-500ML
1-Etoxi-2-(2-metoxietoxi)etano ≥98.0% (por GC)
1-Etoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148.2001 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD01727263
Núm. CAS: 1002-67-1
EINECS: 213-690-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %