4,6-Dimetilpirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4282-1G D4282-5G
TCIAD4282-1GEA 36 EUR
TCIAD4282-1G TCIAD4282-5G
4,6-Dimetilpirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,6-Dimetilpirimidina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00006116
Núm. CAS: 1558-17-4
EINECS: 216-314-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %