Éter dimetílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dipropylene glycol dimethyl ether
D4283-25ML D4283-500ML
TCIAD4283-25MLEA 17 EUR
TCIAD4283-25ML TCIAD4283-500ML
Éter dimetílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) ≥94.0% (por GC)
Éter dimetílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros)
Formula: C₈H₁₈O₃
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00210047
Núm. CAS: 111109-77-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 % (total of isomers)