2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4284-1G
D4284-5G
TCIAD4284-1GEA
54
EUR
TCIAD4284-1G
TCIAD4284-5G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Formula:
C₆H₃Cl₂N₃ |
Número MDL:
MFCD08059278 Núm. CAS: 90213-66-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 249.0 to 253.0 deg-C |