N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Amino-4-(dimethylamino)cyclohexane
D4288-1G
D4288-5G
TCIAD4288-1GEA
88
EUR
TCIAD4288-1G
TCIAD4288-5G
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formula:
C₈H₁₈N₂ MW: 142,25 g/mol Pto. Ebullición: 205°C |
Número MDL:
MFCD06658434 Núm. CAS: 42389-50-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |