2,3-Dimetil-1-propilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, 1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, [DMPIIm]
D4289-5G
D4289-25G
TCIAD4289-5GEA
90
EUR
TCIAD4289-5G
TCIAD4289-25G
2,3-Dimetil-1-propilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dimetil-1-propilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula:
C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂ Pto. de fusión: 8°C |
Número MDL:
MFCD03788922 Núm. CAS: 169051-76-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |