3-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(3-Dodecyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
D4290-1G D4290-5G
TCIAD4290-1GEA 94 EUR
TCIAD4290-1G TCIAD4290-5G
3-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥95.0% (por GC)
3-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula: C₂₂H₃₉BO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 960524-18-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %