4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Dodecyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
D4291-1G D4291-5G
TCIAD4291-1GEA 74 EUR
TCIAD4291-1G TCIAD4291-5G
4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula: C₂₂H₃₉BO₂S
Núm. CAS: 1173788-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %