5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,6-Dichloro-1-(β-D-ribofuranosyl)benzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole Riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, DRB
D4292-100MG D4292-1G
TCIAD4292-100MGEA 72 EUR
TCIAD4292-100MG TCIAD4292-1G
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-beta-D-Ribofuranoside
Formula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₄
MW: 319.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036785
Núm. CAS: 53-85-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -66.0 ~ -68.0 deg (C=2, Pyridine)