2,3-Dimetilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4293-5G
D4293-25G
TCIAD4293-5GEA
44
EUR
TCIAD4293-5G
TCIAD4293-25G
2,3-Dimetilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
2,3-Dimetilbenzonitrilo
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 62°C Pto. de fusión: 16°C |
Número MDL:
MFCD00019744 Núm. CAS: 5724-56-1 EINECS: 227-229-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |