1,3-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromoiodobenzene
D4294-1G D4294-5G
TCIAD4294-1GEA 68 EUR
TCIAD4294-1G TCIAD4294-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Número MDL: MFCD00192666
Núm. CAS: 19821-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13569194b4bf5b89fa8fa20da4d285ca5d917c0&vid=b13569194b4bf5b89fa8fa20da4d285ca5d917c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C