5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D4295-1G D4295-5G
TCIAD4295-1GEA 82 EUR
TCIAD4295-1G TCIAD4295-5G
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Número MDL: MFCD16810292
Núm. CAS: 1087737-96-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR