1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4298-250MG
D4298-1G
TCIAD4298-250MGEA
67
EUR
TCIAD4298-250MG
TCIAD4298-1G
1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (por GC)
1,11-Dioxa[11]paracyclophane
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ |
Núm. CAS:
6571-51-3 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |