Doxofylline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
D4302-1G D4302-25G
TCIAD4302-1GEA 24 EUR
TCIAD4302-1G TCIAD4302-25G
Doxofylline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Doxofylline
Formula: C₁₁H₁₄N₄O₄
MW: 266,26 g/mol
Número MDL: MFCD00865218
Núm. CAS: 69975-86-6
EINECS: 274-239-6
Índice Merck: 14,03438
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C