Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4303-5G D4303-25G
TCIAD4303-5GEA 42 EUR
TCIAD4303-5G TCIAD4303-25G
Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dyclonine hydrochloride
Formula: C₁₈H₂₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035386
Núm. CAS: 536-43-6
EINECS: 208-633-6
Índice Merck: 14,03473
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C