2,5-Dibromo-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4304-5G D4304-25G
TCIAD4304-5GEA 24 EUR
TCIAD4304-5G TCIAD4304-25G
2,5-Dibromo-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-metiltiofeno
Formula: C₅H₄Br₂S
Pto. Ebullición: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015470
Núm. CAS: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.9880 to 1.9980