Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester
D4311-1G D4311-5G
TCIAD4311-1GEA 51 EUR
TCIAD4311-1G TCIAD4311-5G
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₇H₂₇NO₄
Número MDL: MFCD01882057
Núm. CAS: 55536-71-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %