Diphenylbis(phenylethynyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4312-1G
D4312-5G
TCIAD4312-1GEA
57
EUR
TCIAD4312-1G
TCIAD4312-5G
Diphenylbis(phenylethynyl)silane ≥98.0% (por GC)
Diphenylbis(phenylethynyl)silane
Formula:
C₂₈H₂₀Si MW: 384,55 g/mol |
Número MDL:
MFCD00093508 Núm. CAS: 18784-61-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |