2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl free radical, DPPH free radical
D4313-1G D4313-5G
TCIAD4313-1GEA 54 EUR
TCIAD4313-1G TCIAD4313-5G
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (by HPLC)
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Formula: C₁₈H₁₂N₅O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007231
Núm. CAS: 1898-66-4
EINECS: 217-591-8
Índice Merck: 14,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5181128be0ae2910b83952379e8bafa1b60bce30&vid=5181128be0ae2910b83952379e8bafa1b60bce30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%