7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D4314-5G D4314-25G
TCIAD4314-5GEA 36 EUR
TCIAD4314-5G TCIAD4314-25G
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (por GC)
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane
Formula: C₇H₁₀Cl₂
MW: 165,06 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00466186
Núm. CAS: 823-69-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR