3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
D4315-200MG D4315-1G
TCIAD4315-200MGEA 34 EUR
TCIAD4315-200MG TCIAD4315-1G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₇F₂N
MW: 143,56 g/mol
Número MDL: MFCD03788948
Núm. CAS: 163457-23-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C