α-Bromo-2,3-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2,3-difluorobenceno
D4320-1G D4320-5G
TCIAD4320-1GEA 18 EUR
TCIAD4320-1G TCIAD4320-5G
α-Bromo-2,3-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2,3-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00042488
Núm. CAS: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %