Ácido (2,4-difluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4321-5G D4321-25G
TCIAD4321-5GEA 60 EUR
TCIAD4321-5G TCIAD4321-25G
Ácido (2,4-difluorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2,4-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Número MDL: MFCD00009999
Núm. CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C