2,5-Dibromopirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4323-1G
D4323-5G
TCIAD4323-1GEA
24
EUR
TCIAD4323-1G
TCIAD4323-5G
2,5-Dibromopirazina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromopirazina
Formula:
C₄H₂Br₂N₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08061601 Núm. CAS: 23229-26-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |