3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4326-1G
D4326-5G
TCIAD4326-1GEA
32
EUR
TCIAD4326-1G
TCIAD4326-5G
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Formula:
C₅H₃Br₂NO |
Número MDL:
MFCD00160750 Núm. CAS: 2402-99-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 146.0 deg-C |