9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Dihexyl-9H-fluorene
D4327-1G D4327-5G
TCIAD4327-1GEA 84 EUR
TCIAD4327-1G TCIAD4327-5G
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dihexylfluorene
Formula: C₂₅H₃₄
MW: 334,55 g/mol
Pto. de fusión: 32°C
Número MDL: MFCD14584648
Núm. CAS: 123863-97-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %