(3-(Dimetilamino)propil)trimetoxisilano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimetoxi(3-(dimetilamino)propil)silano, (3-Dimetilaminopropil)trimetoxisilano, N,N-Dimetil-3-(trimetoxisilil)propilamina
D4328-5ML D4328-25ML
TCIAD4328-5MLEA 32 EUR
TCIAD4328-5ML TCIAD4328-25ML
(3-(Dimetilamino)propil)trimetoxisilano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-(Dimetilamino)propil)trimetoxisilano
Formula: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 42°C
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00053674
Núm. CAS: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %