4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4'-Dibromo-7,7'-dihydroxy-1,1'-spirobiindane
D4332-5G
D4332-1G
TCIAD4332-5GEA
471
EUR
TCIAD4332-5G
TCIAD4332-1G
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol
Formula:
C₁₇H₁₄Br₂O₂ MW: 410,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD16660947 Núm. CAS: 681481-91-4 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...