Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
D4333-200MG D4333-1G
TCIAD4333-200MGEA 28 EUR
TCIAD4333-200MG TCIAD4333-1G
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formula: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
MW: 755.95 g/mol
Número MDL: MFCD14155707
Núm. CAS: 205319-10-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %