4-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4334-1G
D4334-5G
TCIAD4334-1GEA
21
EUR
TCIAD4334-1G
TCIAD4334-5G
4-(Difluorometoxi)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-(Difluorometoxi)benzaldehído
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Pto. Ebullición: 87°C Pto. de inflamación: 109°C |
Número MDL:
MFCD00042252 Núm. CAS: 73960-07-3 EINECS: 277-653-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...