Dobutamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-beta-phenethylamine Hydrochloride
D4335-20MG D4335-100MG
TCIAD4335-20MGEA 45 EUR
TCIAD4335-20MG TCIAD4335-100MG
Dobutamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Dobutamine hydrochloride
Formula: C₁₈H₂₃NO₃
Número MDL: MFCD00153795
Núm. CAS: 49745-95-1
EINECS: 256-464-1
Índice Merck: 14,03395
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 4.30 %