(S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4337-1G D4337-5G
TCIAD4337-1GEA 51 EUR
TCIAD4337-1G TCIAD4337-5G
(S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Formula: C₇H₁₁N₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368003
Núm. CAS: 106092-09-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -94.0 to -98.0 deg (C=1,MeOH)