2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4339-5G D4339-1G
TCIAD4339-5GEA 627 EUR
TCIAD4339-5G TCIAD4339-1G
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₄H₂Br₂O₆
MW: 425,97 g/mol
Pto. de fusión: 350°C
Número MDL: MFCD00406909
Núm. CAS: 83204-68-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %